Learn More
Bromudo de 2,3,6,2',3',4',6'-hepta-O-acetil-alfa-D-lactosilo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15470567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15470567 5 g 5 g
15460567 1 g 1 g
15480567 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15470567 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66385.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4753-07-5 | C26H35BrO17 | 699.45 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en cloroformo.
Notas
Higroscópico. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4753-07-5
Fórmula molecular C26H35BrO17
Peso molecular (g/mol) 699.45
Número MDL MFCD00153593
Clave InChI NLFHLQWXGDPOME-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo bromo heptaacetyl-d-lactoside, stabilized with calcium carbonate, bromo heptaacetyl-d-lactoside, 2,3,6,2 ,3 ,4 ,6-hepta-o-acetyl-a-d-cellobiosyl bromide, 2,2',3,3',4',6,6'-hepta-o-acetyl-alpha-d-lactosyl bromide, 2,3,6,2',3',4',6'-hepta-o-acetyl-1-bromo-1-deoxy-alpha-d-lactopyranose min, 2r,3s,4s,5r,6s-3,4,5-tris acetyloxy-6-2r,3r,4s,5r,6r-4,5-bis acetyloxy-2-acetyloxy methyl-6-bromooxan-3-yl oxy oxan-2-yl methyl acetate, 2-o,3-o,6-o-triacetyl-4-o-2-o,3-o,4-o,6-o-tetraacetyl-beta-d-galactopyranosyl-alpha-d-glucopyranosyl bromide, acetobromo-, a-d-lactoside, bromo 4-o-2 ,3,4,6-tetra-o-acetyl-, a-d-galactopyranosyl-2,3,6-tri-o-acetyl-, a-d-glucopyranoside,
PubChem CID 11136238
Nombre IUPAC acetato de [(2R,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetiloxi-6-[(2R,3R,4S,5R,6R)-4,5-diacetiloxi-2-(acetiloximetil)-6-bromooxan-3-il]oxioxan-2-il]metilo
SMILES CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC(=O)C)OC(=O)C)Br)COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Specifications
Nombre del producto químico o material 2,3,6,2',3',4',6'-Hepta-O-acetyl-alpha-D-lactosyl bromide
Color Blanco
Cantidad 5 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 699.45
Forma física Polvo