Learn More
Bromuro de 2,3,6,2',3',4',6'-Hepta-o-acetil-alfa-D-celobiosa, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15410497
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15410497 5 g 5 g
15400497 1 g 1 g
15420497 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15410497 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66024.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14227-66-8 | C26H35BrO17 | 699.45 g/mol
It is employed as intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermedio para el sector farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua. Ligeramente soluble en etanol.
Notas
Higroscópico, almacenar alejado del agua/humedad. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes. Almacenar en gas inerte seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14227-66-8
Fórmula molecular C26H35BrO17
Peso molecular (g/mol) 699.45
Número MDL MFCD00069839
Clave InChI NLFHLQWXGDPOME-GLMDSCOTSA-N
Sinónimo cel br heptaacetate, alpha-d-cellobiosyl bromide heptaacetate, cellobiosyl bromide heptaacetate, acetobromo-d-cellobiose, 2,3,6,2',3',4',6'-hepta-o-acetyl-a-d-cellobiosyl bromide, 2r,3r,4s,5r,6s-2-acetoxymethyl-6-2r,3r,4s,5r,6r-4,5-diacetoxy-2-acetoxymethyl-6-bromotetrahydro-2h-pyran-3-yl oxy tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triyl triacetate, 2r,3r,4s,5r,6s-3,4,5-tris acetyloxy-6-2r,3r,4s,5r,6r-4,5-bis acetyloxy-2-acetyloxy methyl-6-bromooxan-3-yl oxy oxan-2-yl methyl acetate, alpha-d-glucopyranosyl bromide, 4-o-2,3,4,6-tetra-o-acetyl-beta-d-glucopyranosyl-, triacetate
PubChem CID 11039776
SMILES CC(=O)OC[C@H]1OC(Br)C(OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)C1O[C@@H]1OC(COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)C(OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,6,2',3',4',6'-Hepta-O-acetyl-alpha-D-cellobiosyl bromide
Punto de fusión 180°C to 190°C
Color Blanco
Cantidad 5 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water; Slightly soluble in ethanol
Nombre IUPAC acetato de [(2R,4S)-4,5-bis(acetiloxi)-6-bromo-3-{[(2S,3R,5R)-3,4,5-tris(acetiloxi)-6-[(acetiloxi)metil]oxan-2-il]oxi}oxan-2-il]metilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 699.45
Forma física Polvo