Learn More
2,3,5-Trifeniltetrazolio, técnico, Fisher Chemical™
Código de producto. 12807192 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 GR
100 GR
25 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12807192 100 g 100 GR
12615296 10 g 10 GR
12625296 25 g 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12807192 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor T/3700/48
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Añadir a la cesta
C19H15ClN4, número CAS-298-96-4, 2,3,5-cloruro de trifeniltetrazolio, cloruro de trifeniltetrazolio, cloruro de 2,3,5-trifenil-2h-tetrazolio, cloruro de tetrazolio, tetrazolio rojo, cloruro de tetrazolio, uroscreen, urocheck, vitastain, 25 g, CHEBI:78019, blanco, 334,81 g/mol
C19H15ClN4, número CAS-298-96-4, 2,3,5-cloruro de trifeniltetrazolio, cloruro de trifeniltetrazolio, cloruro de 2,3,5-trifenil-2h-tetrazolio, cloruro de tetrazolio, tetrazolio rojo, cloruro de tetrazolio, uroscreen, urocheck, vitastain, 25 g, CHEBI:78019, blanco, 334,81 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 298-96-4
Fórmula molecular C19H15ClN4
Peso molecular (g/mol) 334.81
Número MDL MFCD00011963
Clave InChI PKDBCJSWQUOKDO-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride, tetrazolium red, uroscreen, red tetrazolium, urocheck, vitastain, tetrazolium chloride, triphenyltetrazolium chloride, 2,3,5-triphenyl-2h-tetrazolium chloride, tetrazolium chloride
PubChem CID 9283
ChEBI CHEBI:78019
Nombre IUPAC 2,3,5-trifeniltetrazol-2-io;cloruro
SMILES [Cl-].C1=CC=C(C=C1)N1N=C(N=[N+]1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Punto de fusión 235 °C
Color Blanco
Envase Jarra de plástico para polvo
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 334,81g/mol
Forma física Sólido
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2