Learn More
2,3,5-Trifenil-2H-Cloruro de tetrazolio, TRC
Código de producto. 30456373
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30456373 5 g
30453975 25 g
30454783 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30456373 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT8091005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 298-96-4
Fórmula molecular C19H15ClN4
Peso molecular (g/mol) 334.8
Sinónimo 1,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium Chloride, 1,3,5-Triphenyltetrazolium Chloride, 2,3,5-Triphenyltetrazolium Chloride, PTB, RT, Red Tetrazolium, TPTZ, TT, TTC, TTC (dye), Tetrazolium Chloride, Tetrazolium Red, Triphenyltetrazolium Chloride, Urocheck, Uroscreen, Vitastain
SMILES [N+]1(C2=CC=CC=C2)=NC(C3=CC=CC=C3)=NN1C4=CC=CC=C4.[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium Chloride
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.0985