Learn More
2,3,5-trifenil-2H-tetrazolio cloruro monohidrato, MP Biomedicals
Código de producto. 11455673 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11455673 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 11455673 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0522989310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.40€
    75.60€ / 10 g
    Ahorro 3.80€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
CAS 298-96-4
Fórmula molecular C19H15ClN4
Peso molecular (g/mol) 334.81
Número MDL MFCD00011963
Clave InChI PKDBCJSWQUOKDO-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride, tetrazolium red, uroscreen, red tetrazolium, urocheck, vitastain, tetrazolium chloride, triphenyltetrazolium chloride, 2,3,5-triphenyl-2h-tetrazolium chloride, tetrazolium chloride
PubChem CID 9283
ChEBI CHEBI:78019
Nombre IUPAC trifenilo-3H-1,2λ⁵,3,4-tetrazol-2-cloruro de ylio
SMILES [Cl-].C1=CC=C(C=C1)N1N=C(N=[N+]1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3, 5-Triphenyl-2H-tetrazolium Chloride Monohydrate
Color Canela
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.81
Forma física Polvo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3,5-TRIPHENYL-2H-TETRAZOLIUM CHLORIDE, 10 G
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride