Learn More
2,3,5-trimetilpiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3,5-Trimethylpyridine |
| CAS | 695-98-7 |
| Fórmula molecular | C8H11N |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2,3,5-Collidine, 2,3,5-Trimethyl-pyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11N/c1-6-4-7(2)8(3)9-5-6/h4-5H,1-3H3 |
| SMILES | Cc1cnc(C)c(C)c1 |
| Nombre IUPAC | 2,3,5-trimetilpiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 121.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 121.0891 |