Learn More
N-óxido de 2,3,5-trimetilpiridina, Mikromol™
Código de producto. 17923206
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17923206 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17923206 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0095.100025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-óxido de 2,3,5-trimetilpiridina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,5-Trimethylpyridine N-Oxide
CAS 74409-42-0
Nombres de analitos o componentes 2,3,5-Trimethylpyridine N-Oxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H11 N O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Pyridine, 2,3,5-trimethyl-, 1-oxide, 2,3,5-trimethyl-1-oxido-pyridin-1-ium, 2,3,5-Trimethylpyridine N-Oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11NO/c1-6-4-7(2)8(3)9(10)5-6/h4-5H,1-3H3
SMILES Cc1cc(C)c(C)[n+]([O-])c1
Nombre IUPAC 2,3,5-trimetil-1-oxidopiridin-1-io
Peso molecular (g/mol) 137.18
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.0841 g/mol