Learn More
2,3,5-Trimetilpirazina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492657
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11492657 50 g 50 g
11482657 10 g 10 g
11402667 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11492657 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14870.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14667-55-1 | C7H10N2 | 122.171 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14667-55-1
Fórmula molecular C7H10N2
Peso molecular (g/mol) 122.171
Número MDL MFCD00006145
Clave InChI IAEGWXHKWJGQAZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylpyrazine, pyrazine, trimethyl, 2,3,5-trimethyl pyrazine, 2,3,6-trimethylpyrazine, ccris 2932, unii-q8pr0w8tit, trimethyl pyrazine, trimethyl-pyrazine, fema no. 3244, pyrazine, 2,3,5-trimethyl
PubChem CID 26808
Nombre IUPAC 2,3,5-trimetilpirazina
SMILES CC1=CN=C(C(=N1)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,5-Trimethylpyrazine
Densidad 0.979
Punto de ebullición 171°C to 172°C
Temperatura de inflamación 54°C (129°F)
Índice de refracción 1.505
Cantidad 50 g
Número UN UN1993
Beilstein 2423
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza 99%