Learn More
Trifluorometanosulfonato de 2,3,5-trimetilfenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3,5-Trimethylphenyl Trifluoromethanesulfonate |
| CAS | 209684-76-4 |
| Fórmula molecular | C10H11F3O3S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Trifluoromethanesulfonic Acid 2,3,5-Trimethylphenyl Ester, 1,1,1-Trifluoromethansulfonic Acid 2,3,5-Trimethylphenyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11F3O3S/c1-6-4-7(2)8(3)9(5-6)16-17(14,15)10(11,12)13/h4-5H,1-3H3 |
| SMILES | O=S(OC1=C(C)C(C)=CC(C)=C1)(C(F)(F)F)=O |
| Nombre IUPAC | trifluorometanosulfonato de 2,3,5-trimetilfenilo |
| Peso molecular (g/mol) | 268.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 268.04 |