Learn More
2,3,5-trimetilfenol, TRC
Código de producto. 30452407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30452407 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30452407 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79659510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,5-Trimethylphenol
CAS 697-82-5
Fórmula molecular C9 H12 O
Cantidad 10 g
Sinónimo 2,3,5-Trimethylphenol, Phenol','2,3,5-trimethyl- (6CI','8CI','9CI','ACI), 2,3,5-Trimethylphenol (ACI), 1-Hydroxy-2,3,5-trimethylbenzene, 3,5,6-Trimethylphenol, 6-Hydroxypseudocumene, Isopseudocumenol, NSC 5296
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12O/c1-6-4-7(2)8(3)9(10)5-6/h4-5,10H,1-3H3
SMILES Cc1cc(C)c(C)c(O)c1
Nombre IUPAC 2,3,5-trimetilfenol
Peso molecular (g/mol) 136.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.0888