Learn More
2,3,5-Trimetilfenol-d11, TRC
Código de producto. 30179636
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179636 10 mg 10 miligramos
30178971 50 mg 50 miligramos
30179013 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30179636 Proveedor Toronto Research Chemicals undefined TRCT79659610MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 362049-46-5
Fórmula molecular C9 D11 H O
Peso molecular (g/mol) 147.2588
Sinónimo Phen-2,4-d2-ol, 3,5,6-tri(methyl-d3)- (9CI), 2,3,5-Trimethylphenol-d11, 2,3,5-Trimethylphenol-D11, 2,3,5-Tri(methyl-d3)phenol-4,6-d2, 3,5,6-Tri(methyl-d3)phenol-2,4-d2
Nombre IUPAC 2,4-dideuterio-3,5,6-tris(trideuteriometil)fenol
SMILES [2H]c1c(O)c(c(c([2H])c1C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2,3,5-Trimethylphenol-d11
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12O/c1-6-4-7(2)8(3)9(10)5-6/h4-5,10H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D,5D
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.1579
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.