Learn More
2,3,5-Trimetilfenol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10593491 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10593491 5 g Frasco de vidrio 5 GR
1 options
Código de producto. 10593491 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 140190050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 697-82-5 | Molecular Formula: C9H12O | Molecular Weight: 136.194 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 697-82-5
Fórmula molecular C9H12O
Peso molecular (g/mol) 136.194
Número MDL MFCD00002228
Clave InChI OGRAOKJKVGDSFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopseudocumenol, phenol, 2,3,5-trimethyl, 1-hydroxy-2,3,5-trimethylbenzene, unii-1s1061zbq1, phenol, 2,3,5 or 3,4,5-trimethyl, pubchem2249, 2,3,5-trimethyphenol, phenol,3,5-trimethyl, 2,3,5-trimethyl-phenol, 6-hydroxypseudocumene
PubChem CID 12769
ChEBI CHEBI:38570
Nombre IUPAC 2,3,5-trimetilfenol
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)O)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3, 5-Trimethylphenol
Nombre de nota 98+%
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 92°C to 95°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3C6H2OH
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.19
Porcentaje de pureza ≥98.0%
Forma física Polvo cristalino parecido a agujas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3,5-Trimethylphenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.