Learn More
2,3,5-trimetilfurano, TRC
Código de producto. 30452251
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30452251 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30452251 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT897505500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,5-Trimethylfuran
CAS 10504-04-8
Fórmula molecular C7H10O
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10O/c1-5-4-6(2)8-7(5)3/h4H,1-3H3
SMILES CC1=CC(=C(O1)C)C
Nombre IUPAC 2,3,5-trimetilfurano
Peso molecular (g/mol) 110.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.0732