Learn More
2,3,5-Trimetilfurano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15204358 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15204358 1 g 1 g
15214358 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15204358 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 454470010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10504-04-8 | C7H10O | 110.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10504-04-8
Fórmula molecular C7H10O
Peso molecular (g/mol) 110.16
Número MDL MFCD03931179
Clave InChI NJXZFRUNHWKHEC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo furan, 2,3,5-trimethyl, 2,3,5-trimethyl-furan, furan,2,3,5-trimethyl
PubChem CID 517859
Nombre IUPAC 2,3,5-trimetilfurano
SMILES CC1=CC(C)=C(C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,5-Trimethylfuran
Densidad 0.8900g/mL
Punto de ebullición 121.0°C to 122.0°C
Temperatura de inflamación 20°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.449
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3,5-Trimethylfuran, 99%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.