Learn More
2,3,5-trimetilbenzonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3,5-Trimethylbenzonitrile |
| CAS | 88166-75-0 |
| Fórmula molecular | C10H11N |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2,3,5-Trimethylbenzonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11N/c1-7-4-8(2)9(3)10(5-7)6-11/h4-5H,1-3H3 |
| SMILES | CC1=C(C#N)C=C(C)C=C1C |
| Nombre IUPAC | 2,3,5-trimetilbenzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 145.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 145.09 |