Learn More
2,3,5-trimetoxibromobenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3,5-Trimethoxybromobenzene |
| CAS | 23030-39-9 |
| Fórmula molecular | C9H11BrO3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1-Bromo-2,3,5-trimethoxybenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11BrO3/c1-11-6-4-7(10)9(13-3)8(5-6)12-2/h4-5H,1-3H3 |
| SMILES | COc1cc(Br)c(OC)c(OC)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-2,3,5-trimetoxibenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 247.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 245.9892 |