Learn More
2,3,5-trimetoxibenzaldehído, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2,3,5-Trimethoxybenzaldehyde |
| CAS | 5556-84-3 |
| Fórmula molecular | C10H12O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2,3,5-Trimethoxybenzaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O4/c1-12-8-4-7(6-11)10(14-3)9(5-8)13-2/h4-6H,1-3H3 |
| SMILES | COc1cc(OC)c(OC)c(C=O)c1 |
| Nombre IUPAC | 2,3,5-trimetoxibenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 196.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.0736 |