Learn More
2,3,5-trimetacarb, TRC
Código de producto. 30457116
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457116 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30457116 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT796160100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,5-Trimethacarb
CAS 2655-15-4
Fórmula molecular C11 H15 N O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo Phenol','2,3,5-trimethyl-','1-(N-methylcarbamate), Carbamic acid','methyl-','2,3,5-trimethylphenyl ester (7CI,8CI), Phenol','2,3,5-trimethyl-','methylcarbamate (9CI), 2,3,5-Landrin, 2,3,5-Trimethacarb, 2,3,5-Trimethylphenyl methylcarbamate, Landrin B, SD 8786
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15NO2/c1-7-5-8(2)9(3)10(6-7)14-11(13)12-4/h5-6H,1-4H3,(H,12,13)
SMILES CNC(=O)Oc1cc(C)cc(C)c1C
Nombre IUPAC N-metilcarbamato de (2,3,5-trimetilfenilo)
Peso molecular (g/mol) 193.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.1103