Learn More
2,3,5-trimetacarb 100 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30321538
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30321538 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30321538 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREXA09010145ME
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,5-Trimethacarb
CAS 2655-15-4
Nombres de analitos o componentes 2,3,5-Trimethacarb
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H15 N O2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15NO2/c1-7-5-8(2)9(3)10(6-7)14-11(13)12-4/h5-6H,1-4H3,(H,12,13)
SMILES O=C(OC=1C=C(C=C(C1C)C)C)NC
Nombre IUPAC N-metilcarbamato de (2,3,5-trimetilfenilo)
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Food Testing
Peso molecular (g/mol) 193.24
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.1103 g/mol