Learn More
Ácido 2,3,5-triyodobenzoico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397785
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11397785 25 g 25 g
11387785 5 g 5 g
11307795 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11397785 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02679.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 88-82-4 | C7H3I3O2 | 499.81 g/mol
2,3,5-Triiodobenzoic acid has been used in the synthesis of aromatic iodine containing vinylic monomer, 2-methacryloyloxyethyl(2,3,5-triiodobenzoate) used in preparing radiopaque polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2,3,5-triyodobenzoico se ha utilizado en la síntesis de yodo aromático que contiene monómero vinílico 2, -metacriloiloxietilo(2,3,5-triyodobenzoato) empleado en la preparación de polímeros radiopacos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en la oscuridad. Incompatible con agentes oxidantes y luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88-82-4
Fórmula molecular C7H3I3O2
Peso molecular (g/mol) 499.81
Número MDL MFCD00002420
Clave InChI ZMZGFLUUZLELNE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo floraltone, tiba, triiodobenzoic acid, johnkolor, benzoic acid, 2,3,5-triiodo, 2,3,5-tiba, caswell no. 890a, triiodobenzoic acid van, regin 8, kyselina 2,3,5-trijodbenzoova
PubChem CID 6948
ChEBI CHEBI:73175
Nombre IUPAC ácido 2,3,5-triyodobenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC(I)=CC(I)=C1I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,5-Triiodobenzoic acid
Punto de fusión 220°C to 222°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1955088
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 499.81
Porcentaje de pureza ≥98%