Learn More
Ácido 2,3,5-trifluoropiridina-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394466
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11394466 5 g 5 g
11304476 250 mg 250 miligramos
11384466 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11394466 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20050.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 675602-91-2
Fórmula molecular C6H2F3NO2
Peso molecular (g/mol) 177.082
Número MDL MFCD03840205
Clave InChI UKLNELOJJKZMLJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3,5-trifluoroisonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2,3,5-trifluoro, 2,3,5-trifluoropyridine-4-carboxylic acid
PubChem CID 2782836
Nombre IUPAC ácido 2,3,5-trifluoropiridina-4-carboxílico
SMILES C1=C(C(=C(C(=N1)F)F)C(=O)O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,5-Trifluoropyridine-4-carboxylic acid
Punto de fusión 108°C to 112°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.08
Porcentaje de pureza 97%