Learn More
2,3,5-Triclorolueno, TRC
Código de producto. 17901055
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17901055 250 mg 250 miligramos
17944485 1 g 1 g
17964785 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17901055 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT353260250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56961-86-5
Fórmula molecular C7 H5 Cl3
Peso molecular (g/mol) 195.474
Sinónimo 1,2,5-Trichloro-3-methylbenzene (ACI), 2,3,5-Trichlorotoluene, 1,2,5-Trichloro-3-methylbenzene
Nombre IUPAC 1,2,5-tricloro-3-metilbenceno
SMILES Cc1cc(Cl)cc(Cl)c1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,5-Trichlorotoluene
Cantidad 250 mg
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5Cl3/c1-4-2-5(8)3-6(9)7(4)10/h2-3H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.9457
Porcentaje de pureza >95%