Learn More
2,3,5-tricloropiridina-4-amina, TRC
Código de producto. 30453861
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30453861 50 mg 50 miligramos
30450130 100 mg -
30452193 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30453861 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT89959050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28443-69-8
Fórmula molecular C5 H3 Cl3 N2
Peso molecular (g/mol) 197.45
Sinónimo Picloram-decarboxy
Nombre IUPAC 2,3,5-tricloropiridina-4-amina
SMILES Nc1c(Cl)cnc(Cl)c1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Picloram-decarboxy
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H3Cl3N2/c6-2-1-10-5(8)3(7)4(2)9/h1H,(H2,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.9362