Learn More
2,3,5-Triclorofenol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2,3,5-Trichlorophenol |
| CAS | 933-78-8 |
| Fórmula molecular | C6 H3 Cl3 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Phenol, 2,3,5-trichloro-, 2,3,5-Trichlorophenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H3Cl3O/c7-3-1-4(8)6(9)5(10)2-3/h1-2,10H |
| SMILES | Oc1cc(Cl)cc(Cl)c1Cl |
| Nombre IUPAC | 2,3,5-triclorofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 197.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.9249 |