Learn More
Ácido 2,3,5-triclorobenzoico, TRC
Código de producto. 30451897
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30451897 1 g -
30454869 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30451897 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7743451G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-73-7
Fórmula molecular C7 H3 Cl3 O2
Peso molecular (g/mol) 225.46
Sinónimo Benzoic acid, 2,3,5-trichloro-, 2,3,5-Trichlorobenzoic acid
Nombre IUPAC Ácido 2,3,5-triclorobenzoico
SMILES OC(=O)c1cc(Cl)cc(Cl)c1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,5-Trichlorobenzoic acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H3Cl3O2/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2H,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.9199