Learn More
Ácido 2,3,5-triclorobencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328476
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11328476 5 g 5 g
11318476 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11328476 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17511.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 212779-19-6 | C6H4BCl3O2 | 225.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 212779-19-6
Fórmula molecular C6H4BCl3O2
Peso molecular (g/mol) 225.26
Número MDL MFCD01630856
Clave InChI OPBCCRZCYTUJMS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3,5-trichlorobenzeneboronic acid, 2,3,5-trichlorophenyl boronic acid, boronic acid, b-2,3,5-trichlorophenyl, b-2,3,5-trichlorophenyl-boronic acid, pubchem14112, acmc-209fiq, 2,3,5-trichlorophenylboronicacid, 2,3,5-trichlorobenzene boronic acid, 2,3,5-trichloro-phenyl boronic acid, boronic acid, 2,3,5-trichlorophenyl
PubChem CID 5106508
Nombre IUPAC Ácido (2,3,5-triclorofenil)borónico
SMILES OB(O)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,5-Trichlorobenzeneboronic acid
Punto de fusión ∼245°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.27
Porcentaje de pureza 98%