Learn More
2,3,5-tricloroanilina, TRC
Código de producto. 30180017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180017 100 mg 100 miligramos
30180122 10 mg 10 miligramos
30180379 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180017 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT899565100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18487-39-3
Fórmula molecular C6H4NCl3
Peso molecular (g/mol) 196.46
Sinónimo 2,3,5-Trichloroaniline, Aniline, 2,3,5-trichloro- (6CI,8CI), 2,3,5-Trichlorobenzenamine
Nombre IUPAC 2,3,5-tricloroanilina
SMILES Nc1cc(Cl)cc(Cl)c1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,5-Trichloroaniline
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4Cl3N/c7-3-1-4(8)6(9)5(10)2-3/h1-2H,10H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.9409