Learn More
2,3,5-tricloroanilina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30312619
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30312619 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30312619 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17700050AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,5-Trichloroaniline
CAS 18487-39-3
Nombres de analitos o componentes 2,3,5-Trichloroaniline
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C6H4NCl3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2,3,5-Trichloroaniline, Aniline, 2,3,5-trichloro- (6CI,8CI), 2,3,5-Trichlorobenzenamine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4Cl3N/c7-3-1-4(8)6(9)5(10)2-3/h1-2H,10H2
SMILES Nc1cc(Cl)cc(Cl)c1Cl
Nombre IUPAC 2,3,5-tricloroanilina
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 196.46
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.9409 g/mol