Learn More
2,3,5-tri-O-bencil-D-ribono-1,4-lactona, TRC
Código de producto. 30449232
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30449232 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30449232 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT77137825G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribono-1,4-lactone
CAS 55094-52-5
Fórmula molecular C26 H26 O5
Cantidad 25 g
Sinónimo Remdesivir Impurity 21
Fórmula InChI InChI=1S/C26H26O5/c27-26-25(30-18-22-14-8-3-9-15-22)24(29-17-21-12-6-2-7-13-21)23(31-26)19-28-16-20-10-4-1-5-11-20/h1-15,23-25H,16-19H2/t23-,24-,25-/m1/s1
SMILES O=C1O[C@H](COCc2ccccc2)[C@@H](OCc3ccccc3)[C@H]1OCc4ccccc4
Nombre IUPAC (3R,4R,5R)-3,4-bis(fenilmetoxi)-5-(fenilmetoximetil)oxolan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 418.482
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.178