Learn More
2,3,5-Tri-O-bencil-D-ribono-1,4-lactona, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 17231276 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17231276 5 g 5 g
17221276 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17231276 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 468640050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55094-52-5
Fórmula molecular C26H26O5
Peso molecular (g/mol) 418.49
Número MDL MFCD08703966
Clave InChI LDHBSABBBAUMCZ-UHFFFAOYNA-N
Nombre IUPAC 3,4-bis(benciloxi)-5-[(benciloxi)metil]oxolan-2-ona
SMILES O=C1OC(COCC2=CC=CC=C2)C(OCC2=CC=CC=C2)C1OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribono-1,4-lactone
Punto de fusión 53.0°C to 55.0°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.49