Learn More
2,3,5-tri-O-bencil-D-ribofuranosa, TRC
Código de producto. 30456344
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456344 500 mg 500 miligramos
30454018 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30456344 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT771350500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribofuranose
CAS 89615-45-2
Fórmula molecular C26 H28 O5
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H28O5/c27-26-25(30-18-22-14-8-3-9-15-22)24(29-17-21-12-6-2-7-13-21)23(31-26)19-28-16-20-10-4-1-5-11-20/h1-15,23-27H,16-19H2/t23-,24-,25-,26?/m1/s1
SMILES OC1O[C@H](COCc2ccccc2)[C@@H](OCc3ccccc3)[C@H]1OCc4ccccc4
Nombre IUPAC (3R,4R,5R)-3,4-bis(fenilmetoxi)-5-(fenilmetoximetil)oxolan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 420.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 420.1937