Learn More
2,3,5-Tri-O-bencil-1-o-(4-nitrobenzoílo)-D-arabinofuranosa, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15430517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15430517 5 g 5 g
15420517 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15430517 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66165.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52522-49-3
Fórmula molecular C33H31NO8
Peso molecular (g/mol) 569.61
Número MDL MFCD00038477
Clave InChI VBDBDZHLJKDSSB-UFRUDBOASA-N
Sinónimo 2,3,5-tri-o-benzyl-1-o-4-nitrobenzoyl-d-arabinofuranose, 2,3,5-tri-o-benzyl-1-o-p-nitrobenzoyl-d-arabinofuranose, 2,3,5-tri-o-benzyl-d-arabinofuranose 1-4-nitrobenzoate, d-arabinofuranose,2,3,5-tris-o-phenylmethyl-, 4-nitrobenzoate 9ci, 3s,4r,5r-3,4-bis benzyloxy-5-benzyloxy methyl oxolan-2-yl 4-nitrobenzoate, 3s,4s,5r-3,4-bis phenylmethoxy-5-phenylmethoxy methyl oxolan-2-yl 4-nitro benzoate, 1-o-4-nitrobenzoyl-2,3,5-tri-o-benzyl-d-arabinofuranose, 4-nitrobenzoate 2,3,5-tris-o-benzyl-d-arabinofuranose, 3s,4r,5r-3,4-dibenzyloxy-5-benzyloxymethyl tetrahydrofuran-2-yl 4-nitrobenzoate
PubChem CID 97076
Nombre IUPAC [(3S,4R,5R)-3,4-bis(fenilmetoxi)-5-(fenilmeximetil)oxolan-2-il] 4-nitrobenzoato
SMILES C1=CC=C(C=C1)COCC2C(C(C(O2)OC(=O)C3=CC=C(C=C3)[N+](=O)[O-])OCC4=CC=CC=C4)OCC5=CC=CC=C5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,5-Tri-O-benzyl-1-O-(4-nitrobenzoyl)-D-arabinofuranose
Punto de fusión 69°C to 72°C
Color Blanco
Cantidad 5 g
Beilstein 1303859
Formula Weight (peso de la fórmula) 569.6
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo