Learn More
2',3',5'-tri-O-acetilnebularina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2',3',5'-Tri-O-acetylnebularine |
| CAS | 15981-63-2 |
| Fórmula molecular | C16 H18 N4 O7 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 9-beta-D-Ribofuranosylpurine Triacetate, 9-(2,3,5-Tri-O-acetyl-beta-D-ribofuranosyl)purine, 2',3',5'-Tri-O-acetylnebularine, NSC 76765 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H18N4O7/c1-8(21)24-5-12-13(25-9(2)22)14(26-10(3)23)16(27-12)20-7-19-11-4-17-6-18-15(11)20/h4,6-7,12-14,16H,5H2,1-3H3/t12-,13-,14-,16-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)n2cnc3cncnc23 |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(2R,3R,4R,5R)-3,4-diacetiloxi-5-purin-9-iloxolan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 378.337 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 378.118 |