Learn More
2', 3', 5'-Tri-O-acetiladenosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2',3',5'-Tri-O-acetyladenosine |
| CAS | 7387-57-7 |
| Fórmula molecular | C16H19N5O7 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H19N5O7/c1-7(22)25-4-10-12(26-8(2)23)13(27-9(3)24)16(28-10)21-6-20-11-14(17)18-5-19-15(11)21/h5-6,10,12-13,16H,4H2,1-3H3,(H2,17,18,19)/t10-,12-,13-,16-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)n2cnc3c(N)ncnc23 |
| Nombre IUPAC | [(2R,3R,4R,5R)-3,4-diacetiloxi-5-(6-aminopurina-9-il)oxolán-2-il]acetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 393.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 393.1284 |