Learn More
2',3',5'-tri-O-acetil guanosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2',3',5'-Tri-O-acetyl Guanosine |
| CAS | 6979-94-8 |
| Fórmula molecular | C16 H19 N5 O8 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H19N5O8/c1-6(22)26-4-9-11(27-7(2)23)12(28-8(3)24)15(29-9)21-5-18-10-13(21)19-16(17)20-14(10)25/h5,9,11-12,15H,4H2,1-3H3,(H3,17,19,20,25)/t9-,11-,12-,15-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)n2cnc3C(=O)NC(=Nc23)N |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(2R,3R,4R,5R)-3,4-diacetiloxi-5-(2-amino-6-oxo-1H-purin-9-il)oxolan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 409.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 409.1234 |