Learn More
2,3,5-tri-O-acetiloα -Adenosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3,5-Tri-O-acetyl Alpha-Adenosine |
| CAS | 953089-09-3 |
| Fórmula molecular | C16 H19 N5 O7 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 9-(2,3,5-Tri-O-acetyl-α-D-ribofuranosyl)-9H-purin-6-amine, 9-(2,3,5-Tri-O-acetyl-α-D-ribofuranosyl)adenine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H19N5O7/c1-7(22)25-4-10-12(26-8(2)23)13(27-9(3)24)16(28-10)21-6-20-11-14(17)18-5-19-15(11)21/h5-6,10,12-13,16H,4H2,1-3H3,(H2,17,18,19)/t10-,12-,13-,16+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)n2cnc3c(N)ncnc23 |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(2R,3R,4R,5S)-3,4-diacetiloxi-5-(6-aminopurin-9-il)oxolan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 393.351 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 393.128 |