Learn More
2,3,5-Tri-O-acetil-6-cloropurina-9-beta-D-ribofuranósido (~90%), TRC
Código de producto. 30457001
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457001 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30457001 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7362501G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,5-Tri-O-acetyl-6-chloropurine-9-beta-D-ribofuranoside
CAS 5987-73-5
Fórmula molecular C16 H17 Cl N4 O7
Cantidad 1 g
Sinónimo 2,3,5-Tri-O-Acetyl-6-Chloropurine-9-B-D-Ribofuranoside
Fórmula InChI InChI=1S/C16H17ClN4O7/c1-7(22)25-4-10-12(26-8(2)23)13(27-9(3)24)16(28-10)21-6-20-11-14(17)18-5-19-15(11)21/h5-6,10,12-13,16H,4H2,1-3H3/t10-,12-,13-,16-/m1/s1
SMILES CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)n2cnc3c(Cl)ncnc23
Nombre IUPAC Acetato de [(2R,3R,4R,5R)-3,4-diacetiloxi-5-(6-cloropurin-9-il)oxolan-2-il]metilo
Peso molecular (g/mol) 412.78
Formula Weight (peso de la fórmula) 412.0786