Learn More
2,3,5-Tri-O-acetil-6-cloropurina-9-bD-ribofuranósido (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3,5-Tri-O-acetyl-6-chloropurine-9-beta-D-ribofuranoside |
| CAS | 5987-73-5 |
| Fórmula molecular | C16 H17 Cl N4 O7 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2,3,5-Tri-O-Acetyl-6-Chloropurine-9-B-D-Ribofuranoside |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H17ClN4O7/c1-7(22)25-4-10-12(26-8(2)23)13(27-9(3)24)16(28-10)21-6-20-11-14(17)18-5-19-15(11)21/h5-6,10,12-13,16H,4H2,1-3H3/t10-,12-,13-,16-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)n2cnc3c(Cl)ncnc23 |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(2R,3R,4R,5R)-3,4-diacetiloxi-5-(6-cloropurin-9-il)oxolan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 412.78 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 412.0786 |