Learn More
2',3',5'-tri-O-acetil-5-azacitidina, Mikromol
Descripción
2',3',5'-tri-O-acetil-5-azacitidina, Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Azacytidine 2',3'5'-O-triacetate |
| CAS | 10302-78-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 5-Azacytidine 2',3'5'-O-triacetate |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C14H18N4O8 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2',3',5'-Triacetate-4-amino-1-β-D-ribofuranosyl-s-triazin-2(1H)-one;2',3',5'-Triacetyl-5-azacytidine, NSC 291930, 4-Amino-1-(2,3,5-tri-O-acetyl-β-D-ribofuranosyl)-1,3,5-triazin-2(1H)-one |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)N2C=NC(=NC2=O)N |
| Peso molecular (g/mol) | 370.31 |
| Mostrar más |