Learn More
2',3',5'-tri-O-acetil-2N,2N-dimetil guanosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2',3',5'-Tri-O-acetyl-2N,2N-dimethyl Guanosine |
| CAS | 73196-87-9 |
| Fórmula molecular | C18H23N5O8 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H23N5O8/c1-8(24)28-6-11-13(29-9(2)25)14(30-10(3)26)17(31-11)23-7-19-12-15(23)20-18(22(4)5)21-16(12)27/h7,11,13-14,17H,6H2,1-5H3,(H,20,21,27)/t11-,13-,14-,17-/m1/s1 |
| SMILES | CN(C)C1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H]3OC(=O)C)C(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(2R,3R,4R,5R)-3,4-diacetiloxi-5-[2-(dimetilamino)-6-oxo-1H-purin-9-il]oxolan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 437.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 437.1547 |