Learn More
Ácido 2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-4-il)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10602633
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10602633 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10772273 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10602633 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC15701CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 321309-43-7
Fórmula molecular C12H12N2O2
Peso molecular (g/mol) 216.24
Número MDL MFCD02682016
Clave InChI JNHKHFADRGJMJS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-4-yl benzoic acid, 4-2-carboxyphenyl-3,5-dimethylpyrazole, benzoic acid,2-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-4-yl, 2-3,5-dimethylpyrazol-4-yl benzoic acid, 2-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-4-yl-benzoic acid
PubChem CID 2776446
Nombre IUPAC ácido 2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-4-yl)benzoico
SMILES CC1=C(C(C)=NN1)C1=CC=CC=C1C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(3, 5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)benzoic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.24
Porcentaje de pureza 97%