Learn More
2-(3,5-Dimetil-1H-pirazol-1-il)etilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499500
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11499500 250 mg 250 miligramos
11409510 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11499500 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50333.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 62821-88-9 | C7H13N3 | 139.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62821-88-9
Fórmula molecular C7H13N3
Peso molecular (g/mol) 139.20
Número MDL MFCD04967722
Clave InChI FXLOXQBWUPCCDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl ethanamine, 2-3,5-dimethyl-pyrazol-1-yl-ethylamine, 2-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl ethan-1-amine, 2-3,5-dimethylpyrazol-1-yl ethanamine, 2-3,5-dimethylpyrazol-1-yl ethylamine, 2-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl ethylamine, 1-2-aminoethyl-3,5-dimethylpyrazole, 2-3,5-dimethylpyrazolyl ethylamine, acmc-209v2h, 2-3,5-dimethyl-1-pyrazolyl ethanamine
PubChem CID 1091687
SMILES CC1=NN(CCN)C(C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)ethylamine
Cantidad 250 mg
Número UN UN2735
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Nombre IUPAC 2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)etan-1-amina
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.2
Porcentaje de pureza 97%