Learn More
2-[3,5-Dicloro-4-(4-clorobenzoil)fenilo]-1,2,4-triazina-3,5(2H,4H)-diona, TRC
Código de producto. 30005148
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005148 10 mg 10 miligramos
30008463 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30005148 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43400510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 133648-81-4
Fórmula molecular C16 H8 Cl3 N3 O3
Peso molecular (g/mol) 396.61
Sinónimo 1,2,4-Triazine-3,5(2H,4H)-dione, 2-[3,5-dichloro-4-(4-chlorobenzoyl)phenyl]-, 2-[3,5-Dichloro-4-(4-chlorobenzoyl)phenyl]-1,2,4-triazine-3,5(2H,4H)-dione, Diclazuril Ketone
Nombre IUPAC 2-[3,5-dicloro-4-(4-clorobenzoil)fenil]-1,2,4-triazina-3,5-diona
SMILES Clc1ccc(cc1)C(=O)c2c(Cl)cc(cc2Cl)N3N=CC(=O)NC3=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[3,5-Dichloro-4-(4-chlorobenzoyl)phenyl]-1,2,4-triazine-3,5(2H,4H)-dione
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H8Cl3N3O3/c17-9-3-1-8(2-4-9)15(24)14-11(18)5-10(6-12(14)19)22-16(25)21-13(23)7-20-22/h1-7H,(H,21,23,25)
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.9631
Porcentaje de pureza >95%