Learn More
Ácido 2-[3,5-di(terc-butil)-4-hidroxifenil]acético, Thermo Scientific™
Código de producto. 10326984
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10326984 25 g 25 g
10210563 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10326984 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB09885EB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 1611-03-6
Fórmula molecular C16H24O3
Peso molecular (g/mol) 264.365
Clave InChI QLMGIWHWWWXXME-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenylacetic acid, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl acetic acid, 2-3,5-di tert-butyl-4-hydroxyphenyl acetic acid, 2-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid,3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-hydroxy, acmc-1bvft, 4-hydroxy-3,5-di-t-butylphenylacetic acid, 3,5-di-t-butyl-4-hydroxyphenyl-acetic acid, 4-hydroxy-3,5-di-t-butyl-phenylacetic acid, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzeneacetic acid
PubChem CID 2775110
Nombre IUPAC ácido 2-(3,5-diterc-butil-4-hidroxifenil)acético
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[3, 5-di(tert-butyl)-4-hydroxyphenyl]acetic acid
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.36
Porcentaje de pureza 97%