Learn More
2-(3,5-di-terc-butil-2-hidroxifenil)-2H-benzotriazol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327976
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Código de producto. Cantidad
30327976 100 mg
1 options
Código de producto. 30327976 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC12253300
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxyphenyl)-2H-benzotriazole
CAS 3846-71-7
Nombres de analitos o componentes 2-(3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxyphenyl)-2H-benzotriazole
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H25 N3 O
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-butyl- (7CI,8CI), 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1,1-dimethylethyl)phenol, 2-(2-Benzotriazolyl)-4,6-di-tert-butylphenol, 2-(2-Hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)-2H-benzotriazole, 2-(2-Hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)benzotriazole, 2-(2'-Hydroxy-3',5'-di-t-butylphenyl)benzotriazole, 2-(2'-Hydroxy-3',5'-di-tert-butylphenyl)benzotriazole, 2-(2'-Hydroxy-3'5-di-tert-butylphenyl) benzotriazole, 2-(3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxyphenyl)-2H-benzotriazole, 2-(3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxyphenyl)benzotriazole, 2-(3',5'-Di-tert-butyl-2'-hydroxyphenyl)benzotriazole, Eversorb 77, Kemisorb 75, Seesorb 705, Sumisorb 320, Tinuvin 320, UV 320, Viosorb 582
Fórmula InChI InChI=1S/C20H25N3O/c1-19(2,3)13-11-14(20(4,5)6)18(24)17(12-13)23-21-15-9-7-8-10-16(15)22-23/h7-12,24H,1-6H3
Tipo de solución Neat
SMILES CC(C)(C)c1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)n2nc3ccccc3n2
Nombre IUPAC 2-(benzotriazol-2-il)-4,6-diterbutilfenol
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 323.43
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.1998 g/mol