Learn More
2,3,5-Colidina, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10033290 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10033290 25 g Frasco de vidrio 25 g
1 options
Código de producto. 10033290 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 275470250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3, 5-Collidine
Nombre de nota 99+%
CAS 695-98-7
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9300g/mL
Punto de ebullición 182°C
Temperatura de inflamación 57°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H11N
Índice de refracción 1.5065 to 1.5085
Número MDL MFCD00126840
Cantidad 25 g
Gravedad específica 0.93
Sinónimo 2,3,5-collidine, pyridine, 2,3,5-trimethyl, 2,3,5-trimethyl pyridine, pubchem15901, acmc-1aul1, 2,3,5-trimethyl-pyridin, 2,3,5-trimethyl-pyridine, ksc490s0f
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ether,acetone
Clave InChI GFYHSKONPJXCDE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C(N=C1)C)C
Nombre IUPAC 2,3,5-trimetilpiridina
Peso molecular (g/mol) 121.18
PubChem CID 12759
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.18
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3,5-Collidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.