Learn More
2,3,5-Colidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11455547 5 g 5 g
11465547 25 g 25 g
11475547 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11455547 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23537.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 695-98-7 | C8H11N | 121.183 g/mol
2,3,5-Collidine is omeprazole intermediate which is the drug involved in proton pump inhibitors to block the production of stomach acid. It is used in the manufacture vitamin D3.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,3,5-colidina es un intermediario del omeprazol, un fármaco inhibidor de la bomba de protones que bloquea la producción de ácido estomacal. Se utiliza en la fabricación de vitamina D3.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 695-98-7
Fórmula molecular C8H11N
Peso molecular (g/mol) 121.183
Número MDL MFCD00126840
Clave InChI GFYHSKONPJXCDE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3,5-collidine, pyridine, 2,3,5-trimethyl, 2,3,5-trimethyl pyridine, pubchem15901, acmc-1aul1, 2,3,5-trimethyl-pyridin, 2,3,5-trimethyl-pyridine, ksc490s0f
PubChem CID 12759
Nombre IUPAC 2,3,5-trimetilpiridina
SMILES CC1=CC(=C(N=C1)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,5-Collidine
Densidad 0.935
Punto de ebullición 182°C to 184°C
Temperatura de inflamación 74°C (165°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.5075
Cantidad 5 g
Número UN UN2810
Beilstein 108832
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.18
Porcentaje de pureza 99%