Learn More
2,3,5,6-tetrafenilpirazina, TRC
Código de producto. 30411297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30411297 250 mg
30420632 500 mg
30418496 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30411297 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT204561250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 642-04-6
Fórmula molecular C28H20N2
Peso molecular (g/mol) 384.47
Sinónimo 2,3,5,6-Tetraphenyl-1,4-pyrazine, Amaron, NSC 123074, Tetraphenylpyrazine
Nombre IUPAC 2,3,5,6-tetrafenilpirazina
SMILES c1ccc(cc1)c2nc(c3ccccc3)c(nc2c4ccccc4)c5ccccc5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,5,6-Tetraphenylpyrazine
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H20N2/c1-5-13-21(14-6-1)25-26(22-15-7-2-8-16-22)30-28(24-19-11-4-12-20-24)27(29-25)23-17-9-3-10-18-23/h1-20H
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.1626