Learn More
2,3,5,6-tetrametilpirazolo[1,2-a]pirazol-1,7-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3,5,6-Tetramethyl-pyrazolo[1,2-a]pyrazole-1,7-dione |
| CAS | 68654-22-8 |
| Fórmula molecular | C10 H12 N2 O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12N2O2/c1-5-7(3)11-8(4)6(2)10(14)12(11)9(5)13/h1-4H3 |
| SMILES | CC1=C(C)C(=O)N2N1C(=C(C)C2=O)C |
| Nombre IUPAC | 1,2,6,7-tetrametilpirazolo[1,2-a]pirazol-3,5-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 192.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.0899 |