Learn More
Cloruro de 2,3,5,6-tetrametilbencenosulfonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480903
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11480903 10 g 10 g
11490903 50 g 50 g
11400913 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11480903 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13313.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 60706-63-0 | C10H13ClO2S | 232.72 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60706-63-0
Fórmula molecular C10H13ClO2S
Peso molecular (g/mol) 232.72
Número MDL MFCD00014723
Clave InChI ZCXRROBIIMQMHR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3,5,6-tetramethylbenzene-1-sulfonyl chloride, 2,3,5,6-tetramethylbenzenesulphonyl chloride, 2,3,5,6-tetramethyl-benzenesulfonyl chloride, chloro 2,3,5,6-tetramethylphenyl sulfone, durylsulphonyl chloride, acmc-1b645, 2,3,5,6-tetramethylbenzenesulfonylchloride, 2,3,5,6-tetramethylphenylsulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 2,3,5,6-tetramethyl, benzenesulfonyl chloride, 2,3,5,6-tetramethyl-7ci, 9ci
PubChem CID 143740
Nombre IUPAC cloruro de 2,3,5,6-tetrametilbencenosulfonilo
SMILES CC1=CC(C)=C(C)C(=C1C)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,5,6-Tetramethylbenzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 97°C to 101°C
Cantidad 10 g
Número UN UN3261
Beilstein 1876644
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.73
Porcentaje de pureza 98%